Learn More
Benzhydrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11485323 1000 g -
11495323 50 g 50g
11405333 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485323 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12884.0B
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 91-01-0 | C13H12O | 184.238 g/mol
Benzhydrol is widely used as intermediates in pharmaceuticals (including antihistamines), agrochemicals, perfumes and other organic compounds. It is used as a fixative in the perfume industry. It is involved in polymerization reaction as a terminating group. It is used as precursor to prepare modafinil, benztropine and diphehydramine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le benzhydrol est largement utilisé comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques (y compris les antihistaminiques), les produits agrochimiques, les parfums et autres composés organiques. Il est utilisé comme fixateur dans l’industrie du parfum. Il est impliqué dans la réaction de polymérisation en tant que groupe de terminaison. Il est utilisé comme précurseur pour préparer le modafinil, la benztropine et la diphénhydramine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les chlorures acides et les anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-01-0
Formule moléculaire C13H12O
Poids moléculaire (g/mol) 184.238
Numéro MDL MFCD00004488
Clé InChI QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzhydrol, diphenylcarbinol, benzohydrol, benzhydryl alcohol, hydroxydiphenylmethane, diphenylmethyl alcohol, diphenyl carbinol, alpha-phenylbenzenemethanol, diphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.-phenyl
CID PubChem 7037
Nom IUPAC Diphénylméthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzhydrol
Point de fusion 64°C to 68°C
Point d’ébullition 297°C to 298°C
Point d’éclair 160°C (320°F)
Odeur Odorless
Quantité 1000 g
Beilstein 1424379
Merck Index 14,1090
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 184.24
Pourcentage de pureté 99%