Learn More
Benzhydrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10417480 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10417480 500 g Flacon en plastique 500g
10060710 100 g Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10417480 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105395000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 91-01-0 | C13H12O | 184.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 91-01-0
Formule moléculaire C13H12O
Poids moléculaire (g/mol) 184.24
Numéro MDL MFCD00004488
Clé InChI QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzhydrol, diphenylcarbinol, benzohydrol, benzhydryl alcohol, hydroxydiphenylmethane, diphenylmethyl alcohol, diphenyl carbinol, alpha-phenylbenzenemethanol, diphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.-phenyl
CID PubChem 7037
Nom IUPAC Diphénylméthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Benzhydrol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 65.0°C to 68.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 297.0°C to 298.0°C
Point d’éclair 160°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (55°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (C6H5)2CHOH
Quantité 500 g
Beilstein 06, IV, 4648
Merck Index 15, 1092
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.5g/L (20°C)
Poids de la formule 184.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzhydrol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.