Learn More
Benzhydrol-d10, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzhydrol-d10 |
| CAS | 74563-01-2 |
| Formule moléculaire | C13H2D10O |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | alpha-Phenylbenzenemethanol-d10, Benzhydryl Alcohol-d10, Benzohydrol-d10, Diphenylcarbinol-d10, Diphenylmethanol, -d10 Diphenylmethyl Alcohol-d10, Hydroxydiphenylmethane-d10, NSC 32150-d10, alpha-Phenylbenzenemethanol-d10, alpha-Phenylbenzyl Alcohol-d10 |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H] |
| Nom IUPAC | bis(phényl-d5)méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.3 |
| Poids de la formule | 194.1516 |