Learn More
Bromure de benzhydryle, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11371547 500 g 500g
11351547 25 g 25g
11361547 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11371547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02211.36
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 776-74-9 | C13H11Br | 247.135 g/mol
Benzhydryl bromide is a halogenated building block. Benzhydryl group was preferred to the commoner benzyl to protect 2-nitrophenol in the Bartoli (vinyl Grignard) synthesis of 7-hydroxyindole. Protection was by reaction with the phenol in the presence of potassium carbonate in acetone; deprotection of the indole was by hydrogenolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de benzhydryle est un bloc de construction halogéné. Le groupe benzylique a été préféré au benzyle ordinaire pour protéger le 2-nitrophénol dans la synthèse de Bartoli (Grignard vinylique) du 7-hydroxyindole. La protection a été obtenue par réaction avec le phénol en présence de carbonate de potassium dans l’acétone ; la déprotection de l’indole a été réalisée par hydrogénolyse.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants et les bases. Il est sensible à l’humidité. Protéger de l’humidité et de l’eau. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 776-74-9
Formule moléculaire C13H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 247.135
Numéro MDL MFCD00000134
Clé InChI OQROAIRCEOBYJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromodiphenylmethane, benzhydryl bromide, diphenylmethyl bromide, diphenylbromomethane, alpha-bromodiphenylmethane, bromo phenyl methyl benzene, benzene, 1,1'-bromomethylene bis, methane, bromodiphenyl, bromomethylene dibenzene, bromodiphenyl methane
CID PubChem 236603
Nom IUPAC [bromo(phényl)méthyl]benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzhydryl bromide
Point de fusion 36°C to 41°C
Point d’ébullition 183°C to 185°C (20 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Quantité 500 g
Numéro UN UN1770
Beilstein 638544
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 247.14
Pourcentage de pureté ≥90%