Learn More
Bromure de benzhydryle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzhydryl Bromide |
| CAS | 776-74-9 |
| Formule moléculaire | C13H11Br |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1,1'-(Bromomethylene)bisbenzene, Bromomethylene)dibenzene, 1,1'-(Bromomethylene)bis[benzene], 1-[Bromo(phenyl)methyl]benzene, Bromodiphenylmethane, Diphenylbromomethane, Diphenylmethyl Bromide, NSC 39226, alpha-Bromodiphenylmethane, alpha-Phenylbenzyl Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H11Br/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H |
| SMILES | BrC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | [bromo(phényl)méthyl]benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 247.13 |
| Poids de la formule | 246.0044 |