Learn More
Chlorure de benzhydryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446486 500 g 500g
11426486 25 g 25g
11436486 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11446486 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24764.36
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 90-99-3 | C13H11Cl | 202.681 g/mol
Benzhydryl chloride was used as initiator during the controlled radical polymerization of styrene catalyzed by ionic iron complex. It was also used as the starting reagent in the synthesis of trimethylhydroquinone derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de benzhydryle a été utilisé comme initiateur lors de la polymérisation radicalaire contrôlée du styrène catalysé par un complexe de fer ionique. Il a également été utilisé comme réactif de départ dans la synthèse des dérivés du triméthylhydroquinone.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des agents oxydants et des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-99-3
Formule moléculaire C13H11Cl
Poids moléculaire (g/mol) 202.681
Numéro MDL MFCD00000855
Clé InChI ZDVDCDLBOLSVGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzhydryl chloride, chlorodiphenylmethane, chloromethylene dibenzene, diphenylchloromethane, diphenylmethyl chloride, benzene, 1,1'-chloromethylene bis, chloro phenyl methyl benzene, methane, chlorodiphenyl, unii-cn9n9ayv4b, 1,1'-chloromethylene bisbenzene
CID PubChem 7035
Nom IUPAC [chloro(phényl)méthyl]benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzhydryl chloride
Point de fusion 17°C to 20°C
Densité 1.14
Point d’ébullition 139°C to 140°C (3 mmHg)
Point d’éclair 160°C (320°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.595
Quantité 500 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 607925
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 202.69
Pourcentage de pureté 98%