Learn More
Isothiocyanate de benzhydryle, ≥90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10651113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10651113 10 g 10g
10163954 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10651113 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur S03388EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 3550-21-8
Formule moléculaire C14H11NS
Poids moléculaire (g/mol) 225.31
Numéro MDL MFCD00046815
Clé InChI WDOSFTZMBFYTED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzhydryl isothiocyanate, isothiocyanatodiphenylmethane, benzhydrylisothiocyanate, isothiocyanato phenyl methyl benzene, diphenylmethylisothiocyanate, benzene, 1,1'-isothiocyanatomethylene bis, diphenylmethanisothiocyanate, acmc-20alq6, benzhydryl-isothiocyanate, benzhydryl isothio-cyanate
CID PubChem 520742
Nom IUPAC [isothiocyanato(phenyl)methyl]benzene
SMILES S=C=NC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzhydryl isothiocyanate
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Formule linéaire C6H5CH(NCS)C6H5
Quantité 10 g
Poids de la formule 225.31
Pourcentage de pureté 90%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzhydryl isothiocyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.