Learn More
Isothiocyanate de benzhydryle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11364126 1 g 1g
11374126 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19249.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3550-21-8 | Molecular Formula: C14H11NS | Molecular Weight: 225.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3550-21-8
Formule moléculaire C14H11NS
Poids moléculaire (g/mol) 225.31
Numéro MDL MFCD00046815
Clé InChI WDOSFTZMBFYTED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzhydryl isothiocyanate, isothiocyanatodiphenylmethane, benzhydrylisothiocyanate, isothiocyanato phenyl methyl benzene, diphenylmethylisothiocyanate, benzene, 1,1'-isothiocyanatomethylene bis, diphenylmethanisothiocyanate, acmc-20alq6, benzhydryl-isothiocyanate, benzhydryl isothio-cyanate
CID PubChem 520742
Nom IUPAC [isothiocyanato(phényl)méthyl]benzène
SMILES S=C=NC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzhydryl isothiocyanate
Point de fusion 58°C to 60°C
Point d’ébullition 160°C to 165°C (4 mmHg)
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2210613
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 225.31
Pourcentage de pureté 97%