Learn More
Benzhydrylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11415727 5 g 5g
11425727 25 g 25g
11435727 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11415727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24303.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 91-00-9 | C13H13N | 183.254 g/mol
Benzhydrylamine is useful for chiral resolution. It acts as an active pharmaceutical ingredient intermediate. It is also employed as a building block for chemical synthesis. Further, it is used in the preparation of furan-2-carboxylic acid benzhydrylamide by reacting with furan-2-carbonyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La benzhydrylamine est utile pour la résolution chirale. Elle agit comme un intermédiaire actif d’ingrédients pharmaceutiques. Elle est également utilisée comme bloc de construction pour la synthèse chimique. De plus, elle est employée dans la préparation de benzhydrylamide d’acide furane-2-carboxylique en réagissant avec le chlorure de furane-2-carbonyle.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme, le diméthylsulfoxyde et le méthanol. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-00-9
Formule moléculaire C13H13N
Poids moléculaire (g/mol) 183.254
Numéro MDL MFCD00008059
Clé InChI MGHPNCMVUAKAIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aminodiphenylmethane, benzhydrylamine, 1,1-diphenylmethylamine, diphenylmethyl amine, 1,1-diphenylmethanamine, alpha-aminodiphenylmethane, methanamine, 1,1-diphenyl, alpha-phenylbenzylamine, benzhydrylamin, benzhydryl amine
CID PubChem 7036
Nom IUPAC diphénylméthanamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzhydrylamine
Point de fusion 11°C to 13°C
Point d’ébullition 294°C to 296°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire (C6H5)2CHNH2
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 776434
Merck Index 14,1076
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 183.25
Pourcentage de pureté 97%