Learn More
Chlorhydrate de benzhydrylamine, pris en charge par les polymères, 1 % réticulé, 100-200 mesh, 0,5-1,5 mmol/g sur PS-DVB, Thermo Scientific™
Code produit 11440780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440780 25 g 25g
11430780 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440780 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044459.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5267-34-5
Formule moléculaire C13H14ClN
Poids moléculaire (g/mol) 219.712
Numéro MDL MFCD03456188
Clé InChI CIHWJRSPVJBHGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzhydrylamine hydrochloride, aminodiphenylmethane hydrochloride, benzhydrylamine, hydrochloride, diphenylmethanamine hydrochloride, benzhydrylammonium chloride, aminodiphenylmethane hcl, 1,1-diphenylmethylamine hydrochloride, diphenylmethylamine, chloride, benzhydrylamin hydrochloride, bha-polystyrene
CID PubChem 78921
Nom IUPAC diphénylmethanamine;chlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzhydrylamine hydrochloride
Note relative au nom Polymer-supported, 1% cross-linked, 0.5 to 1.5 mmol/g on PS-DVB
Dimensions de la maille 100 to 200 Mesh
Quantité 25 g
Forme physique Poudre