Learn More
Benzidine-d8 (cycles-d8), CDN
Code produit 30325157
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.01 g
0.1 g
Conditionnement:
0.01g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30325157 0.1 g 0.10g
30313720 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30325157 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND23300.1G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzidine ring-d8
CAS 92890-63-6
Formule moléculaire C12 2H8 H4 N2
Quantité 0.1 g
Synonyme 4,4'-Diamino(biphenyl-d8)
Formule InChI InChI=1 S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8 H,13-14H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)c2c([2 H])c([2 H])c(N)c([2 H])c2[2 H]
Nom IUPAC 4-(4-amino-2,3,5,6-tétradeutérophényl)-2,3,5,6-tétradeutéroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 192.29
Poids de la formule 192.1503 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 98% Chemical Purity