Learn More
Benzidine-d8, TRC
Code produit 30347195
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30347195 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30347195 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB12100210MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzidine ring-d8
CAS 92890-63-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12 2H8 H4 N2
Quantité 10 mg
Synonyme [1,1'-Biphenyl-2,2',3,3',5,5',6,6'-d8]-4,4'-diamine, Benzidine D8, 4,4'-Diaminobiphenyl-d8, 4,4'-Diamino(biphenyl-d8)
Formule InChI InChI=1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)c2c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c2[2H]
Nom IUPAC 4-(4-amino-2,3,5,6-tétradeutérophényl)-2,3,5,6-tétradeutéroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 192.29
Poids de la formule 192.1503
Pourcentage de pureté >95