Learn More
Benzidine-d8, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzidine ring-d8 |
| CAS | 92890-63-6 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C12 2H8 H4 N2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | [1,1'-Biphenyl-2,2',3,3',5,5',6,6'-d8]-4,4'-diamine, Benzidine D8, 4,4'-Diaminobiphenyl-d8, 4,4'-Diamino(biphenyl-d8) |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)c2c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c2[2H] |
| Nom IUPAC | 4-(4-amino-2,3,5,6-tétradeutérophényl)-2,3,5,6-tétradeutéroaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 192.29 |
| Afficher plus |