Learn More
Benzil, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10677052 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10677052 500 g Flacon en plastique 500g
10346070 100 g Flacon en plastique 100g
11964841 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10677052 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105415000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.90€
    65.65€ / 500g
    Économisez 13.25€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 134-81-6 | C14H10O2 | 210.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134-81-6
Formule moléculaire C14H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 210.23
Numéro MDL MFCD00003080
Clé InChI WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketon
CID PubChem 8651
ChEBI CHEBI:51507
Nom IUPAC diphenylethane-1,2-dione
SMILES O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzil
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 94.0°C to 97.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 346.0°C to 348.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5COCOC6H5
Quantité 500 g
Merck Index 15,108
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform,ethyl,acetate,benzene,toluene and nitrobenzene
Poids de la formule 210.23
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzil
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.