Learn More
Dioxime de benzil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11463454 25 g 25g
11473454 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11463454 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10687.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.90€
    56.65€ / 25g
    Économisez 6.25€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 23873-81-6 | C14H12N2O2 | 240.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23873-81-6
Formule moléculaire C14H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 240.26
Numéro MDL MFCD00002113
Clé InChI JJZONEUCDUQVGR-VCFJNTAESA-N
Synonyme diphenylglyoxime, benzil dioxime, ethanedione, diphenyl-, dioxime, e,e, diphenyl glyoxime, beta-benzil dioxime, gamma-benzil dioxime, n-z-2-nitroso-1,2-diphenylethenyl hydroxylamine, unii-ji58npg8m0, unii-pqn86x6991, ji58npg8m0
CID PubChem 5369401
Nom IUPAC N-[(Z)-2-nitroso-1,2-diphényléthényl]hydroxylamine
SMILES O\N=C(\C(=N/O)\C1=CC=CC=C1)/C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzil dioxime
Point de fusion ∼238°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 2053615
Merck Index 14,1079
Poids de la formule 240.26
Pourcentage de pureté 98%