Learn More
Benzile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzil |
| CAS | 134-81-6 |
| Formule moléculaire | C14 H10 O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Benzil (8CI), Ethanedione, diphenyl- (9CI), 1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione, 1,2-Diphenylethane-1,2-dione, 1,2-Diphenylethanedione, Bibenzoyl, Dibenzoyl, Diphenyl diketone, Diphenyl-α,β-diketone, Diphenylethanedione, Diphenylglyoxal, Esacure KBO, NSC 220315, NSC 4041, Wy 20910 |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMILES | O=C(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 1,2-diphényléthane-1,2-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.23 |
| Poids de la formule | 210.0681 |