Learn More
Acide benzimidazole-5,6-dicarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11363676
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11363676
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14754.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10351-75-4 | C9H6N2O4 | 206.16 g/mol
Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid is a important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide benzimidazole-5,6-dicarboxylique est un intermédiaire organique important. Il est utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10351-75-4
Formule moléculaire C9H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 206.16
Numéro MDL MFCD03093058
Clé InChI PIPQOFRJDBZPFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-5,6-dicarboxylic acid, 1h-1,3-benzodiazole-5,6-dicarboxylic acid, 1h-benzoimidazole-5,6-dicarboxylic, 1h-benzoimidazole-5,6-dicarboxylic acid, acmc-1bsyc, 5,6-benzimidazoledicarboxylic acid, benzo d imidazole-5,6-dicarboxylic acid
CID PubChem 7023591
Nom IUPAC 1H-1,3-benzodiazole-5,6-dicarboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=C(C=C2N=CNC2=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid
Point de fusion ∽295°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 528170
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 206.16
Pourcentage de pureté 97%