Learn More
Benzimidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415103 50 g 50g
11425103 250 g 250g
11405103 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11415103 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12763.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 51-17-2 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Benzimidazole is a building block for making anthelmintic drugs like albendazole, mebendazole and triclabendazole and anti-ulcer drugs like pantoprazole, rabeprazole, lansoprazole and omeprazole. It is used in the preparation of pyrene derived benzimidazole linked polymers (BILPs), which are used for selective carbon dioxide separation applications due to their properties like porous materials, regenerability and sorbent selection parameters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le benzimidazole est un bloc de construction pour la fabrication de médicaments à base d’anthelminthes tels que l’albendazole, le mébendazole et le triclabendazole et les médicaments anti-ulcéreux comme le pantostérol, le rabéazole, le lansoprazole et l’oméazole. Il est utilisé dans la préparation de polymères liés au benzimidazole dérivés du pyrène (BILP), qui sont utilisés dans les applications de séparation sélective du dioxyde de carbone en raison de leurs propriétés telles que la porosité de leurs matériaux poreux, leur capacité de régénération et leurs paramètres de sélection du sorbant.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-17-2
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Numéro MDL MFCD00005585
Clé InChI HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzimidazole, 1h-benzo d imidazole, 1,3-benzodiazole, benzoimidazole, o-benzimidazole, 3-azaindole, benziminazole, benzoglyoxaline, azindole, 1,3-diazaindene
CID PubChem 5798
ChEBI CHEBI:41275
SMILES N1C=NC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzimidazole
Point de fusion 170°C to 174°C
Point d’ébullition 360°C
Quantité 50 g
Beilstein 109682
Merck Index 14,1081
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.
Nom IUPAC 1H-1,3-benzodiazole
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Crystals or Powder or Crystalline Powder