Learn More
Benznidazol, MedChemExpress
Code produit 16468786
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16468786 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16468786 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1548
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Benznidazol (Ro 07-1051) is an antiparasitic medication, with an IC50 of 20.35 μM for Colombian T. cruzi strains, and has been used in the treatment of Chagas disease.
Benznidazol (Ro 07-1051) is an antiparasitic medication, with an IC50 of 20.35 μM for Colombian T. cruzi strains, and has been used in the treatment of Chagas disease.
Spécification
Nom chimique ou matériau Benznidazol
Forme physique Solid
CAS 22994-85-0
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H12N4O3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Ro 07-1051 Ro 71051
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (192.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1=CC=CC=C1)CN2C=CN=C2[N+]([O-])=O
Poids moléculaire (g/mol) 260.25
Poids de la formule 260.25
Pourcentage de pureté 99.38%
Qualité Research