Learn More
Benznidazole, TRC
Code produit 30346405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346405 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346405 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1979255G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benznidazole
CAS 22994-85-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12 H12 N4 O3
Quantité 5 g
Synonyme 2-Nitro-N-(phenylmethyl)-1H-imidazole-1-acetamide, N-Benzyl-2-nitro-Imidazole-1-acetamide, Benznidazole, Benzonidazol, Benzonidazole, N-Benzyl-2-nitroimidazol-1-yl-acetamide, NSC 299972, Radanil, Ro 07-1051, Ro 71051, Rochagan
Formule InChI InChI=1S/C12H12N4O3/c17-11(14-8-10-4-2-1-3-5-10)9-15-7-6-13-12(15)16(18)19/h1-7H,8-9H2,(H,14,17)
SMILES [O-][N+](=O)c1nccn1CC(=O)NCc2ccccc2
Nom IUPAC N-benzyl-2-(2-nitroimidazol-1-yl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 260.25
Poids de la formule 260.0909
Pourcentage de pureté >95