Learn More
Benznidazole, TRC
Code produit 30342191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342191 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342191 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB197925100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benznidazole
CAS 22994-85-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12 H12 N4 O3
Quantité 100 mg
Synonyme 2-Nitro-N-(phenylmethyl)-1H-imidazole-1-acetamide, N-Benzyl-2-nitro-Imidazole-1-acetamide, Benznidazole, Benzonidazol, Benzonidazole, N-Benzyl-2-nitroimidazol-1-yl-acetamide, NSC 299972, Radanil, Ro 07-1051, Ro 71051, Rochagan
Formule InChI InChI=1S/C12H12N4O3/c17-11(14-8-10-4-2-1-3-5-10)9-15-7-6-13-12(15)16(18)19/h1-7H,8-9H2,(H,14,17)
SMILES [O-][N+](=O)c1nccn1CC(=O)NCc2ccccc2
Nom IUPAC N-benzyl-2-(2-nitroimidazol-1-yl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 260.25
Poids de la formule 260.0909
Pourcentage de pureté >95