Learn More
Benzo[a]pyrene-1,6-quinone, TRC
Code produit 30137557
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137557 100 mg 100mg
30003528 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137557 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB205860100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3067-13-8
Formule moléculaire C20H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 282.29
Synonyme Benzo[a]pyrene-1,6-dione, 1,6-Dihydrobenzo[a]pyrene-1,6-dione, NSC 30985
Nom IUPAC benzo[b]pyrene-1,6-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C4C(=CC=C5C4=C(C=C3)C(=O)C=C5)C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[a]pyrene-1,6-quinone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H10O2/c21-17-10-6-11-5-7-16-19-13(8-9-15(17)18(11)19)12-3-1-2-4-14(12)20(16)22/h1-10H
Poids de la formule 282.068
Pourcentage de pureté >95%