Learn More
Benzo[a]pyrène-3,6-quinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzo[a]pyrene-3,6-quinone |
| Quantité | 1 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H10O2/c21-17-10-6-11-5-7-13-12-3-1-2-4-14(12)20(22)16-9-8-15(17)18(11)19(13)16/h1-10H |
| Poids de la formule | 282.0681 |