Learn More
Benzo[a]pyrène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
0.5 g
Conditionnement:
0.50g
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347148 100 mg 100mg
11337148 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347148 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 015856.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.70€
    61.65€ / 100mg
    Économisez 7.05€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Largement utilisé dans la recherche contre le cancer
Extensively used in cancer research and for GC (Gas Chromatography) and LC (Liquid Chromatography) Analysis. It is also a multipurpose intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-32-8
Formule moléculaire C20H12
Poids moléculaire (g/mol) 252.32
Numéro MDL MFCD00003602
Clé InChI FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo a pyrene, 3,4-benzopyrene, benzo pqr tetraphene, 3,4-benzpyrene, benzpyrene, benzo def chrysene, 6,7-benzopyrene, benz a pyrene, 3,4-benz a pyrene
CID PubChem 2336
ChEBI CHEBI:29865
Nom IUPAC Benzo[a]pyrène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C1C=CC3=CC=CC4=CC=C2C1=C34
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[a]pyrene
Point de fusion 177°C to 180°C
Point d’ébullition 495°C
Quantité 100 mg
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,1103
Informations sur la solubilité Soluble in benzene, toluene, and xylene; Sparingly soluble in alcohol, methanol; Insoluble in water
Poids de la formule 252.3
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Cristalline
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzo[a]pyrene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzo(a)pyrene