Learn More
Benzo[a]pyrene, MedChemExpress
Description
Benzo[a]pyrene shows lung carcinogenicity in animal models, and it is frequently used in chemoprevention studies.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzo[a]pyrene |
| CAS | 50-32-8 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H12 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 3,4-Benzopyrene |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (198.17 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | C12=C(C=C3)C=C(C=CC=C4)C4=C1C=CC5=CC=CC3=C25 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 252.31 |
| Afficher plus |