Learn More
Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde, 97%, Maybridge™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Benzofuran-2-carbaldehyde |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 146.14 |
| Pourcentage de pureté | 97% |