Learn More
Benzo[b]furane-2-carboxaldéhyde,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327715 10 g 10g
11317715 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327715 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02456.09
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4265-16-1 | C9H6O2 | 146.145 g/mol
Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde is used for the synthesis of isoxazolines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le benzo[b]furane-2-carboxaldéhyde est utilisé pour la synthèse des isoxazolines.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4265-16-1
Formule moléculaire C9H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.145
Numéro MDL MFCD00015463
Clé InChI ADDZHRRCUWNSCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo b furan-2-carboxaldehyde, 2-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-2-carbaldehyde, benzofuran-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzofuran, 2-benzofurancarbaldehyde, coumarilaldehyde, 1-benzofuran-2-carboxaldehyde, benzofuran-2-aldehyde, benzo b-2-furfural
CID PubChem 61341
Nom IUPAC 1-benzofurane-2-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde
Point d’ébullition 92°C to 97°C (1 mmHg)
Indice de réfraction 1.632
Quantité 10 g
Beilstein 2910
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 146.15
Pourcentage de pureté 99%