Learn More
Acide carboxylique de benzo[b]furane-2, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483057 25 g 25g
11463057 1 g 1g
11473057 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15579.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 496-41-3 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 496-41-3
Formule moléculaire C9H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Numéro MDL MFCD00005848
Clé InChI OFFSPAZVIVZPHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofuran-2-carboxylic acid, coumarilic acid, benzo b furan-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 2-carboxybenzofuran, coumarone-2-carboxylic acid, unii-7z6nmg947l, chembl84095, benzofuran-2-carboxylicacid
CID PubChem 10331
Nom IUPAC 1-benzofuran-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
Point de fusion 192°C to 196°C
Point d’ébullition 310°C to 315°C
Quantité 25 g
Beilstein 124204
Merck Index 14,2561
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté ≥98%