Learn More
Acide benzo[b]furane-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10320904 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10320904 25 g Flacon en verre 25g
10032051 1 g Flacon en verre 1g
10123401 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10320904 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 233260250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 496-41-3 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 496-41-3
Formule moléculaire C9H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Numéro MDL MFCD00005848
Clé InChI OFFSPAZVIVZPHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofuran-2-carboxylic acid, coumarilic acid, benzo b furan-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 2-carboxybenzofuran, coumarone-2-carboxylic acid, unii-7z6nmg947l, chembl84095, benzofuran-2-carboxylicacid
CID PubChem 10331
Nom IUPAC acide 1-benzofurane-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 195.0°C to 196.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 2549
Informations sur la solubilité Solubility in water: partially soluble in water,soluble in boiling wat. Other solubilities: good soluble in acetone and ethanol,slightly soluble in chloroform,carbon disulfide
Poids de la formule 162.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.