Learn More
Benzo[b]furane-3-acétonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328946 250 mg -
11318946 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328946 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19550.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 52407-43-9 | C10H7NO | 157.172 g/mol
Benzo[b]furan-3-acetonitrile is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le benzo[b]furane-3-acétonitrile est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Maintenez le récipient bien scellé. Stocker dans un endroit sec et frais, dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52407-43-9
Formule moléculaire C10H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 157.172
Numéro MDL MFCD02183555
Clé InChI BJAJKVZABJZXDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzofuran-3-ylacetonitrile, 3-benzo b furylacetonitrile, benzofuran-3-acetonitrile, 2-benzofuran-3-yl acetonitrile, benzo b furan-3-acetonitrile, 2-3-benzofuranyl acetonitrile, 2-1-benzofuran-3-yl acetonitrile, 2-benzo b furan-3-ylethanenitrile, pubchem7006, 3-benzofuranylacetonitrile
CID PubChem 2769401
Nom IUPAC 2-(1-benzofurane-3-yl)acétonitrile
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]furan-3-acetonitrile
Point de fusion 38°C to 39°C
Point d’ébullition 120°C to 122°C (4 mmHg)
Quantité 250 mg
Beilstein 1282785
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 157.17
Pourcentage de pureté 99%