Learn More
Acide benzo[b]furane-3-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471579 250 mg 250mg
15451579 1 g 1g
15461579 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15471579 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64389.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 317830-83-4 | C8H7BO3 | 161.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 317830-83-4
Formule moléculaire C8H7BO3
Poids moléculaire (g/mol) 161.95
Numéro MDL MFCD06801687
Clé InChI DFUGYZQSDFQVPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofuran-3-ylboronic acid, benzofuran-3-boronic acid, 1-benzofuran-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-benzofuranyl, acmc-1csxn, benzo b furan-3-boronic acid, benzofuran-3-yl boronic acid
CID PubChem 23438904
SMILES OB(O)C1=COC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]furan-3-boronic acid
Quantité 250 mg
Beilstein 9479377
Nom IUPAC (1-benzofurane-3-yl)acide boronique
Poids de la formule 161.95
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide