Learn More
Acide benzo[b]furane-3-ylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10650895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10650895 250 mg -
10422643 1 g 1g
10366284 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10650895 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC40801CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 64175-51-5
Formule moléculaire C10H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 176.171
Clé InChI QWMVFCMIUUHJDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzofuran-3-yl acetic acid, 3-benzofuranacetic acid, benzo b furan-3-ylacetic acid, 2-1-benzofuran-3-yl acetic acid, benzofuran-3-yl-acetic acid, benzofuran-3-acetic acid, 1-benzofuran-3-ylacetic acid, 2-3-benzofuranyl acetic acid, pubchem7012, benzofuran-3-ylacetic acid
CID PubChem 2762940
Nom IUPAC Acide 2-(1-benzofurane-3-yl)acétique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]furan-3-ylacetic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 176.17
Pourcentage de pureté 97%