Learn More
Acide benzo[b]furane-7-carboxylique, Thermo Scientific™
Product Code. 10488884
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10488884 1 g Flacon en verre ambré 1g
10362095 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10488884 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC78201DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 90484-22-3
Formule moléculaire C9H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Numéro MDL MFCD10000617
Clé InChI QMHILIQFOBNARN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofuran-7-carboxylic acid, benzofuran-7-carboxylicacid, 7-benzofuranylcarboxylic acid, benzo b furan-7-carboxylic acid, 7-benzofurancarboxylic acid, 4ahs, 7-benzofurancarboxylicacid, akh
CID PubChem 13307983
Nom IUPAC acide 1-benzofurane-7-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=C2OC=CC2=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Benzo[b]furan-7-carboxylic acid
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 162.14
Pourcentage de pureté 97%