Learn More
Chlorure de benzo[b]furane-7-sulfonyle, Thermo Scientific™
Code produit 10670466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10670466 5 g Flacon en verre ambré 5g
10200265 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10670466 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC78203DE
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 1191030-88-2
Formule moléculaire C8H5ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 216.635
Clé InChI MEOOVUNNRYYGCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofuran-7-sulfonyl chloride, 7-benzofuransulfonyl chloride, benzo 2,3-b furan-7-ylchlorosulfone
CID PubChem 49762852
Nom IUPAC Chlorure de 1-benzofurane-7-sulfonyle
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)OC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]furan-7-sulfonyl chloride
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 216.64
Pourcentage de pureté 97%