Learn More
Benzo[b]furane, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442258 50 g 50g
11432258 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11442258 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15225.18
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 271-89-6 | C8H6O | 118.14 g/mol
Le benzo[b]furane est utilisé dans la fabrication de la résine de coumarone-indène. Il a été utilisé pour fabriquer des carreaux de sol et d’autres produits. Il est également utilisé comme revêtement sur les pamplemousses, les citrons, les limes, les oranges, les tangelos et les tangerines, ainsi que dans la production de peintures et de vernis résistants à la corrosion, dans des revêtements résistants à l’eau sur des produits en papier et des tissus et comme adhésifs dans des récipients alimentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le benzo[b]furane est utilisé dans la fabrication de la résine de coumarone-indène.Il a été utilisé pour fabriquer des carreaux de sol et d’autres produits.Il est également utilisé comme revêtement sur les pamplemousses, les citrons, les limes, les oranges, les tangelos et les tangerines, ainsi que dans la production de peintures et de vernis résistants à la corrosion, dans des revêtements résistants à l’eau sur des produits en papier et des tissus et comme adhésifs dans des récipients alimentaires.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées.Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 271-89-6
Formule moléculaire C8H6O
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Numéro MDL MFCD00005847
Clé InChI IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofuran, 2,3-benzofuran, coumarone, benzo b furan, cumarone, benzofurfuran, 1-oxindene, coumaron, 1-oxidene
CID PubChem 9223
ChEBI CHEBI:35260
Nom IUPAC 1-benzofurane
SMILES O1C=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]furan
Densité 1.095
Point d’ébullition 173°C to 175°C
Point d’éclair 56°C (133°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.566
Quantité 50 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 107704
Merck Index 14,1088
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté ≥99%