Learn More
Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31073701
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31073701 250 mg
31058886 5 g
31060223 25 g
31058902 100 mg
31058921 1 g
31065067 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31073701 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD115657250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene
CAS 205-43-6
Formule moléculaire C16H10S
Numéro MDL MFCD00215942
Quantité 250 mg
SMILES C12=CC=CC=C1C3=C4C=CC=CC4=CC=C3S2
Poids moléculaire (g/mol) 234.32
Pourcentage de pureté 97%