Learn More
Benzo[b]thiophène-2-acide boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499867 25 g 25g
11479867 1 g 1g
11489867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22835.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 98437-23-1 | C8H7BO2S | 178.01 g/mol
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid is used in the synthesis of phosphorescent sensor for quantification of copper(II) ion, UV promoted phenanthridine syntheses, Preparation of CYP11B1 inhibitors for treatment of cortisol dependent diseases, PDE4 inhibitors, Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker au frais et au sec dans un contenant scellé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98437-23-1
Formule moléculaire C8H7BO2S
Poids moléculaire (g/mol) 178.01
Numéro MDL MFCD01075674
Clé InChI YNCYPMUJDDXIRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzothienylboronic acid, benzo b thiophen-2-ylboronic acid, benzo b thiophene-2-boronic acid, benzothiophene-2-boronic acid, 1-benzothien-2-ylboronic acid, thianaphthene-2-boronic acid, benzo b thiophene-2-ylboronic acid, 2-benzothiopheneboronic acid, benzothiophen-2-ylboronic acid
CID PubChem 2359
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Point de fusion ∼255°C
Quantité 25 g
Beilstein 1637924
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC 1Acide-benzothiophène-2-ylboronique
Poids de la formule 178.02
Pourcentage de pureté 98%