Learn More
Benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30967473
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30967473 25 g
30957847 10 g
30956249 1 g
30957494 100 g
30965741 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30967473 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1154125g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
CAS 3541-37-5
Formule moléculaire C9H6OS
Numéro MDL MFCD01075041
Quantité 25 g
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2S1
Poids moléculaire (g/mol) 162.21
Pourcentage de pureté 98%