Learn More
Benzo[b]thiophène-2-carboxaldéhyde 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11324266 1 g 1g
11344266 250 mg 250mg
11334266 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11324266 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19345.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 3541-37-5 | C9H6OS | 162.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3541-37-5
Formule moléculaire C9H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 162.21
Numéro MDL MFCD01075041
Clé InChI NXSVNPSWARVMAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo b thiophene-2-carboxaldehyde, benzo b thiophene-2-carbaldehyde, thianaphthene-2-carboxaldehyde, benzothiophene-2-carboxaldehyde, acmc-209igo, 2-formylbenzo b thiophene, 2-benzothiophenecarbaldehyde, 2-formyl-benzo b thiophene, benzothiophene-2-carbaldehyde, 2-benzothiophenecarboxaldehyde
CID PubChem 736500
Nom IUPAC 1-benzothiophene-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Point de fusion 30°C to 32°C
Point d’ébullition 135°C to 136°C (8 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 114170
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 162.21
Pourcentage de pureté 97%