Learn More
Benzo[b]thiophène-2-carboxamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485023 5 g 5g
11475023 1 g -
11495023 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485023 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12292.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6314-42-7 | C9H7NOS | 177.221 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6314-42-7
Formule moléculaire C9H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 177.221
Numéro MDL MFCD00052505
Clé InChI GYSCBCSGKXNZRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo b thiophene-2-carboxamide, thianaphthene-2-carboxamide, benzothiophene carboxamide, 2-benzo b thiophenecarboxamide, #
CID PubChem 237073
Nom IUPAC 1-benzothiophène-2-carboxamide
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]thiophene-2-carboxamide
Point de fusion 176°C to 178°C
Quantité 5 g
Beilstein 4467
Poids de la formule 177.23
Pourcentage de pureté 97%