Learn More
Benzo[b]thiophene-2-acide carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484074 25 g 25g
11464074 1 g 1g
11474074 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484074 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12471.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6314-28-9 | C9H6O2S | 178.21 g/mol
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide benzo[b]thiophène-2-carboxylique est une importante matière première et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les champs de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’acétone et le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6314-28-9
Formule moléculaire C9H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 178.21
Numéro MDL MFCD00051636
Clé InChI DYSJMQABFPKAQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo b thiophene-2-carboxylic acid, thianaphthene-2-carboxylic acid, thionaphthene-2-carboxylic acid, tnca, benzothiophene-2-carboxylic acid, 2-benzo b thiophenecarboxylic acid, unii-hlr49221fq, thionapthene-2-carboxylic acid, thianaphthene-2-carboxylicacid
CID PubChem 95864
Nom IUPAC Acide 1-benzothiophéne-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Point de fusion 236°C to 242°C
Quantité 25 g
Beilstein 124613
Merck Index 14,9345
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,acetone and chloroform. Insoluble in water.
Poids de la formule 178.22
Pourcentage de pureté 98%