Learn More
Hydrazide carboxylique benzo[b]thiophène-2, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387726 5 g 5g
11377726 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387726 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11357.06
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 175135-07-6 | C9H8N2OS | 192.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175135-07-6
Formule moléculaire C9H8N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 192.24
Numéro MDL MFCD00052501
Clé InChI ZXKPFIRPUUAAPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo b thiophene-2-carbohydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylic hydrazide, thianaphthene-2-carboxylic hydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, hydrazide, maybridge1_008989, acmc-1c3go, #, benzo b thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
CID PubChem 519437
Nom IUPAC 1-benzothiophene-2-carbohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide
Point de fusion 184°C to 187°C
Quantité 5 g
Beilstein 153297
Poids de la formule 192.24
Pourcentage de pureté 97%