Learn More
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide, 99%, Thermo Scientific™
Code produit 10653383 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Glass bottle; 1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10653383 Glass bottle; 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10653383 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368660010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide
CAS 175135-07-6
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Glass bottle
Formule moléculaire C9H8N2OS
Numéro MDL MFCD00052501
Quantité 1g
Synonyme benzo b thiophene-2-carbohydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylic hydrazide, thianaphthene-2-carboxylic hydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, hydrazide, maybridge1_008989, acmc-1c3go, #, benzo b thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
Clé InChI ZXKPFIRPUUAAPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NNC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Nom IUPAC 1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Poids moléculaire (g/mol) 192.24
CID PubChem 519437
Poids de la formule 192.24
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faresætning
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sikkerhedssætning
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.