Learn More
Benzo[b]thiophène-2-méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11441770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441770 5 g 5g
11431770 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11441770 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27512.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le benzo[b]thiophène-2-méthano est un intermédiaire et un réactif important en synthèse organique.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17890-56-1
Formule moléculaire C9H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 164.222
Numéro MDL MFCD02682004
Clé InChI SUHKSQTXXZQEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxymethyl benzo b thiophene, benzo b thiophene-2-methanol, benzo b thiophen-2-ylmethanol, benzo b thiophen-2-yl-methanol, 1-benzothiophen-2-yl methanol, 1-benzothien-2-ylmethanol, 2-hydroxymethyl benzothiophene, benzothiophen-2-methanol, hydroxymethylbenzothiophene, benzothiophene-2-methanol
CID PubChem 2776335
Nom IUPAC 1-benzothiophène-2-ylméthanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]thiophene-2-methanol
Point de fusion 98°C to 101°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 164.22
Pourcentage de pureté 97%