Learn More
Acide benzo[b]thiophène-3-acétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327615 10 g 10g
11307615 500 mg 500mg
11317615 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11327615 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05855.09
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1131-09-5 | C10H8O2S | 192.232 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1131-09-5
Formule moléculaire C10H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 192.232
Numéro MDL MFCD00051637
Clé InChI VFZQJKXVHYZXMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo b thiophene-3-acetic acid, benzo b thiophen-3-yl acetic acid, 3-benzo b thienylacetic acid, acetic acid, 3-benzo b thienyl, 2-benzo b thiophen-3-yl acetic acid, 2-benzo b thiophen-3-ylacetic acid, benzothiophene-3-acetic acid, 2-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, 3-benzo b thiopheneacetic acid
CID PubChem 70799
Nom IUPAC Acide 2-(1-benzothiophén-3-yl)acétique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Point de fusion 108°C to 112°C
Quantité 10 g
Beilstein 143357
Poids de la formule 192.24
Pourcentage de pureté ≥98%