Learn More
Benzo[b]thiophene-3-acide boronique, ester de pinacol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15469365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15469365 250 mg 250mg
15459365 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15469365 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51876.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 171364-86-6 | C14H17BO2S | 260.158 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 171364-86-6
Formule moléculaire C14H17BO2S
Poids moléculaire (g/mol) 260.158
Numéro MDL MFCD11110552
Clé InChI LTSGSDOTQABJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzo b thiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-1-benzothiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzo b thiophene-3-boronic acid pinacol ester, 2-benzo b thiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, benzo b thiophene, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-benzo b thiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboro lane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-benzo b thiophen-3-yl-1,3,2 dioxaborolane
CID PubChem 10658979
Nom IUPAC 2-(1-benzothiophène-3-yl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CSC3=CC=CC=C23
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]thiophene-3-boronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 260.16
Pourcentage de pureté 95%