Learn More
Benzo[b]thiophene-3-acide carboxylique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474540
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11474540 1 g 1g
11484540 5 g 5g
15467857 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474540 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50105.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5381-25-9 | C9H6O2S | 178.205 g/mol
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le Benzo[b]thiophène-3-acide carboxylique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5381-25-9
Formule moléculaire C9H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 178.205
Numéro MDL MFCD01846406
Clé InChI DRBLTQNCQJXSNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo b thiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylicacid, pubchem13463, acmc-20a10z, ksc178m8d, 1-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #, thianaphthene-3-carboxylic acid
CID PubChem 601280
Nom IUPAC Acide 1-benzothiophéne-3-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Point de fusion 174°C to 176°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 178.22
Pourcentage de pureté 96%