Learn More
Chlorure de benzo[b]thiophène-3-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15437898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437898 250 mg 250mg
15427898 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15437898 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61368.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18494-87-6 | C8H5ClO2S2 | 232.696 g/mol
Benzo[b]thiophene-3-sulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de benzo[b]thiophène-3-sulfonyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,091 g/l à 25°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18494-87-6
Formule moléculaire C8H5ClO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 232.696
Numéro MDL MFCD02681897
Clé InChI WYYRQMZTUXFUTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzothiophene-3-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-3-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-3-sulfonylchloride, benzo b thiophene-3-sulphonyl chloride, pubchem14540, 3-chlorosulphonyl-benzothiophene, benzothiophene-3-sulfonylchloride, 3-chlorosulphonyl-1-benzothiophene, benzo b thiophen-3-ylchlorosulfone
CID PubChem 2776340
Nom IUPAC Chlorure de 1-benzothiophène-3-sulfonyle
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[b]thiophene-3-sulfonyl chloride
Point de fusion 86°C to 88°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Beilstein 1285265
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water (0.091g/L at 25°C).
Poids de la formule 232.71
Pourcentage de pureté 97%