Learn More
Benzo[c][1,2,5]oxadiazole, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30943989
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30943989 25 g
30933516 1 g
30933908 5 g
30934962 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30943989 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11576425g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[c][1,2,5]oxadiazole
CAS 273-09-6
Formule moléculaire C6H4N2O
Numéro MDL MFCD00068064
Quantité 25 g
SMILES O1N=C2C=CC=CC2=N1
Poids moléculaire (g/mol) 120.11
Pourcentage de pureté 97%