Learn More
Benzo[d]isoxazol-3-ol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10191212
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10191212 1 g Flacon en verre ambré 1g
10553052 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10191212 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF01278DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 21725-69-9
Formule moléculaire C7H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 135.122
Numéro MDL MFCD00125030
Clé InChI QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo d isoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3-ol, 3-hydroxybenzisoxazole, 3-hydroxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazolin-3-one, 1,2-benzisoxazol-3-ol 8ci, 2h-1,2-benzoxazol-3-one, benzisoxazolone
CID PubChem 210830
Nom IUPAC benzoxazol-1,2 one-3
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NO2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzo[d]isoxazol-3-ol
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 135.12
Pourcentage de pureté 95%